Merck
374784
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxy-4-biphenylcarbonitrile
97%
Szinonimák:
4-Hydroxy-4′-cyanobiphenyl
About This Item
Lineáris képlet:
HOC6H4C6H4CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
195.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma:
liquid crystal
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid crystal
mp
191-195 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H9NO/c14-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13(15)8-6-12/h1-8,15H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZRMIETZFPZGBEB-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Rashmi Prabhu et al.
The journal of physical chemistry. B, 119(35), 11935-11952 (2015-08-12)
In this contribution, we present the results of our extensive investigations on the synthesis and phase behavior of five series of dimer-like compounds formed by covalently linking a promesogenic, cyanobiphenyl core, with a nonmesogenic N-(n-alkyl)-salicylaldimine segment via an oxy(oligomethylene)oxy spacer
Cikkek
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.