Merck
535494
Sigma-Aldrich
4′-Bromomethyl-2-biphenylcarbonitrile
Szinonimák:
2-Cyano-4′-bromomethylbiphenyl, 4′-(Bromomethyl)-2-cyanobiphenyl
About This Item
Lineáris képlet:
BrCH2C6H4C6H4CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
272.14
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
mp
125-128 °C (lit.)
Minőségi szint
SMILES string
BrCc1ccc(cc1)-c2ccccc2C#N
InChI
1S/C14H10BrN/c15-9-11-5-7-12(8-6-11)14-4-2-1-3-13(14)10-16/h1-8H,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFFIEVAMVPCZNA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)