Merck
330817
Sigma-Aldrich
4′-Heptyl-4-biphenylcarbonitrile
98%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)6C6H4C6H4CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
277.40
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid crystal
SMILES string
CCCCCCCc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C20H23N/c1-2-3-4-5-6-7-17-8-12-19(13-9-17)20-14-10-18(16-21)11-15-20/h8-15H,2-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZGOWXOZNUNZPAV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4′-Heptyl-4-biphenylcarbonitrile (7CB) belongs to the family of thermotropic liquid crystals from the CB family. Crystal transition temperature of 7CB is 15oC and it melts at 36oC. 1
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A S Bhadwal et al.
Soft matter, 16(12), 2961-2970 (2020-03-03)
We demonstrate electrically controlled linear translation and precision positioning of a colloidal particle in a soft matter device. The basis of transportation is the time dependent electric field reconfiguration and manipulation of a topological line defect between two distinct hybrid
Cikkek
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.