Merck
366854
Sigma-Aldrich
1-(trans-4-Hexylcyclohexyl)-4-isothiocyanatobenzene
liquid crystal (nematic), 99%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)5C6H10C6H4NCS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
301.49
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid crystal (nematic)
törésmutató
n20/D 1.532 (lit.)
sűrűség
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCC[C@H]1CC[C@@H](CC1)c2ccc(cc2)N=C=S
InChI
1S/C19H27NS/c1-2-3-4-5-6-16-7-9-17(10-8-16)18-11-13-19(14-12-18)20-15-21/h11-14,16-17H,2-10H2,1H3/t16-,17-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
STLICVZWECVJDT-QAQDUYKDSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ameer R K Nassrah et al.
Polymers, 13(2) (2021-01-13)
We provide experimental evidence for the influence of the molecular structure of the nematic liquid crystal (NLC) on the photoalignment process in three dimensions at the interface with a polymer layer. In particular, the experimental findings are explained through the
Cikkek
Chiral nematic liquid crystal (N*-LC) facilitates asymmetric acetylene polymerization, yielding helical chains and fibrils in polyacetylene film.