Merck
720755
Sigma-Aldrich
Zinc di[bis(trifluoromethylsulfonyl)imide]
95%
Szinonimák:
Zn(NTf2)2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4F12N2O8S4Zn
CAS-szám:
Molekulatömeg:
625.68
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
solid
reakcióalkalmasság
core: zinc
reagent type: catalyst
mp
143-147 °C
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Zn]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Zn/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q2*-1;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QEORIOGPVTWFMH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Catalyst for:
  • Enantioselective Friedel-Crafts alkylation of pyrroles with β-CF3 acrylates
  • Stereoselective Diels-Alder reaction
  • Tandem cyclopropane ring-opening / Conia-ene cyclization
  • Aromatic nitration
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)