Merck
24894
Supelco
Chloride ionophore III
Selectophore
Szinonimák:
3,6-Didodecyloxy-4,5-dimethyl-o-phenylene-bis(mercury chloride), ETH 9033
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C32H56Cl2Hg2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
944.87
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
termékcsalád
Selectophore
Minőségi szint
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOc1c(C)c([Hg]Cl)c([Hg]Cl)c(C)c1OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H56O2.2ClH.2Hg/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-27-33-31-29(3)25-26-30(4)32(31)34-28-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;;;;/h5-24,27-28H2,1-4H3;2*1H;;/q;;;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SSQLFLVGBOQWGG-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Alkalmazás
Selected application examples
ETH 9033 (chromoionophore III) may be used to monitor Cl- activity during the development of chloride sensitive probes encapsulated by biologically localized embedding. It may also be used with Cl- ion sensitive ISFETs (ion-sensitive field-effect transistor) with photocured polyurethane-based polymer membrane to study sodium chloride solutions and to determine the chloride ions.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Egyéb megjegyzések
Chloride selective ionophore for Cl--electrodes
Jogi információk
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Murphy G Brasuel et al.
The Analyst, 128(10), 1262-1267 (2003-12-12)
The first nanometer scale anion sensing fluorescent spherical nanosensors, or PEBBLEs (probes encapsulated by biologically localized embedding) have been developed for the intracellular monitoring of chloride. The general scheme for the polymerization and introduction of sensing components creates a matrix
M. Rothmaier et al.
Analytica Chimica Acta, 327, 17-17 (1996)
Investigation of chloride sensitive ISFETs with different membrane compositions suitable for medical applications.
Bratov, Andrey, Natalia Abramova, and Carlos Domi'nguez.
Analytica Chimica Acta, 514, 99-106 (2004)