Fontos dokumentumok
93206
Carbonate ionophore VII
Selectophore™, function tested
Szinonimák:
N,N-Dioctyl-3α,12α-bis(4-trifluoroacetylbenzoyloxy)-5β-cholan-24-amide
About This Item
Javasolt termékek
grade
for ion-selective electrodes
Minőségi szint
termékcsalád
Selectophore™
form
solid
minőség
function tested
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCN(CCCCCCCC)C(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](OC(=O)c5ccc(cc5)C(=O)C(F)(F)F)[C@]12C)OC(=O)c6ccc(cc6)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C58H79F6NO7/c1-6-8-10-12-14-16-34-65(35-17-15-13-11-9-7-2)50(66)31-18-38(3)46-29-30-47-45-28-27-43-36-44(71-53(69)41-23-19-39(20-24-41)51(67)57(59,60)61)32-33-55(43,4)48(45)37-49(56(46,47)5)72-54(70)42-25-21-40(22-26-42)52(68)58(62,63)64/h19-26,38,43-49H,6-18,27-37H2,1-5H3/t38-,43-,44-,45+,46-,47+,48+,49+,55+,56-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PNOQSKXIBWVYCX-PNZPGYLPSA-N
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?