Fontos dokumentumok
403296
Zirconium
powder, −100 mesh
Szinonimák:
Zirconium element
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
tartalmaz
solution 1:10 pentanol to water as stabilizer
ellenállás
40 μΩ-cm, 20°C
részecskeméret
−100 mesh
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
sűrűség
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zr]
InChI
1S/Zr
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.