Fontos dokumentumok
221880
Zirconium(IV) chloride
≥99.5% trace metals basis
Szinonimák:
Tetrachlorozirconium, Zirconium tetrachloride
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 190 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: zirconium
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤5000.0 ppm Trace Metal Analysis
átmeneti hőmérséklet
sublimation point 331 °C
sűrűség
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
SMILES string
Cl[Zr](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Zr/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DUNKXUFBGCUVQW-UHFFFAOYSA-J
Általános leírás
Alkalmazás
Direct amide formation from unactivated carboxylic acids and amines
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?