8.08913
Zirconium(IV) chloride
anhydrous, for synthesis
Szinonimák:
Zirconium(IV) chloride, Zirconium tetrachloride
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1.3 hPa ( 190 °C)
Minőségi szint
Forma
crystals
hatékonyság
1688 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<1 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
mp
437 °C
sűrűség
2.80 g/cm3 at 15 °C
térfogatsúly
1200 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Zr](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Zr/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DUNKXUFBGCUVQW-UHFFFAOYSA-J
Általános leírás
Alkalmazás
- β-amino alcohols by ring-opening of epoxides with aromatic amines.
- β-amino analogs via conjugate addition of aliphatic amines to α,β-unsaturated ester, nitriles, and ketones.
- 1,3,4-oxadiazole derivatives by cyclodehydration of 1,2-diacylhydrazines.
- 3,4-Dihydropyrimidinone derivatives via Biginelli condensation reaction of aromatic aldehyde, β-ketoester, and urea.
Analízis megjegyzés
Hafnium (Hf): ≤ 40 ppm
Identity (ICP-OES): passes test
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3