Merck
366188
Sigma-Aldrich
N-Benzylcinchoninium chloride
98%
Szinonimák:
9-Hydroxy-1-(phenylmethyl)cinchonanium chloride, BCNC
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H29ClN2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
420.97
Beilstein:
5232950
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +169°, c = 0.4 in H2O
mp
256 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
phenyl
SMILES string
[Cl-].O[C@H]([C@H]1C[C@@H]2CC[N+]1(C[C@@H]2C=C)Cc3ccccc3)c4ccnc5ccccc45
InChI
1S/C26H29N2O.ClH/c1-2-20-18-28(17-19-8-4-3-5-9-19)15-13-21(20)16-25(28)26(29)23-12-14-27-24-11-7-6-10-22(23)24;/h2-12,14,20-21,25-26,29H,1,13,15-18H2;1H/q+1;/p-1/t20-,21-,25+,26-,28?;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FCHYSBWCOKEPNQ-YGNISETGSA-M
Alkalmazás
Phase-transfer catalyst involved in:
  • Enantioselective alkylation of malonic diester with alkyl halides
  • Hydrolysis of enol esters
  • Asymmetric 6π electrocyclization for synthesis of functionalized indolines
  • Asymmetric Michael addition
  • Alkylation of monosubstituted indolinones with alkylhalides
  • Asymmetric destruction and kinetic resolution of 1-benzylated Reissert compounds
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)