Fontos dokumentumok
104655
1,1′-Bi-2-naphthol
99%
Szinonimák:
(±)-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diol, (±)-2,2′-Dihydroxy-1,1′-dinaphthyl, 2,2′-Dihydroxybinaphthalene, 2,2′-Dihydroxydinaphthyl, 2,2′-Dinaphthol, BINOL
Teszt
99%
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
mp
214-217 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc2ccccc2c1-c3c(O)ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H14O2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,21-22H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPTXVXKCQZKFBN-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?