Merck
524433
Sigma-Aldrich
N-Benzylcinchonidinium bromide
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H29BrN2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
465.43
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
optikai aktivitás
[α]20/D −138°, c = 1 in chloroform
mp
190 °C (dec.) (lit.)
Általános leírás
N-Benzylcinchonidinium bromide is a chiral phase-transfer catalyst (PTC).
Alkalmazás
N-Benzylcinchonidinium bromide (BCDBr) can be used:
  • To prepare various 4-(bromomethyl)benzenesulfonamides, which are employed as catalysts for asymmetric benzylation reactions.
  • As a phase transfer catalyst in the synthesis of organogelators via Michael addition reaction.
  • To catalyze the enantioselective alkylation of tert-butyl glycinate-benzophenone Schiff base furnishing the corresponding chiral α-amino acid.
  • To resolve symmetric biaryldiols via formation of inclusion complex with diols.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of cinchonidinium salts containing sulfonamide functionalities and their catalytic activity in asymmetric alkylation reactions
Itsuno S, et al.
Tetrahedron Letters, 55(44), 6117-6120 (2014)
Enantioselective reactions of tert-butyl glycinate-benzophenone Schiff base catalyzed by chiral phase-transfer catalyst in aqueous media without any organic solvent.
Mase N, et al.
Tetrahedron Letters, 46(18), 3213-3216 (2005)
Separation of the Enantiomers of 2, 2?-Dihydroxy-1, 1?-binaphthyl and 10, 10?-Dihydroxy-9, 9?-biphenanthryl by Complexation with N-Alkylcinchonidinium Halides
Tanaka K, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 32(8), 1147-1148 (1993)
Synthesis of green organogelators with a sulfide linkage via solvent-free Michael addition: soft templates for the preparation of size-controlled gold nanoparticles
Delbecq F, et al.
Tetrahedron Letters, 54(7), 651-656 (2013)
Cikkek
Maruoka catalysts enable enantioselective preparation of α-amino acids from glycine derivatives via asymmetric phase transfer catalysis.
Asymmetric phase-transfer catalysis (PTC) has been recognized as a “green” alternative to many homogeneous synthetic organic transformations, and has found widespread application. Synthetically modified cinchona alkaloids are typical chiral organocatalysts used in asymmetric PTC.
Az aszimmetrikus fázistranszfer-katalízis zöld szintetikus alternatívákat kínál királis organokatalizátorok felhasználásával.