Merck
499617
Sigma-Aldrich
O-Allyl-N-(9-anthracenylmethyl)cinchonidinium bromide
90%
Szinonimák:
O(9)-Allyl-N-9-anthracenylcinchonidinium bromide, O(9)-Allyl-N-9-anthracenylmethylcinchonidium bromide, O-Allyl-1-(anthracen-9-ylmethyl)cinchonidinium bromide, O-Allyl-N-(9-anthracenylmethyl)cinchoninium bromide, O-Allyl-N-[(9-anthracenyl)methyl]cinchonidium bromide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C37H37BrN2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
605.61
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
90%
optikai aktivitás
[α]20/D −345±30°, c = 0.45 in chloroform
mp
170 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
[Br-].[H][C@@]12CC[N+](C[C@@H]1C=C)(Cc3c4ccccc4cc5ccccc35)[C@@]([H])(C2)[C@H](OCC=C)c6ccnc7ccccc67
InChI
1S/C37H37N2O.BrH/c1-3-21-40-37(33-17-19-38-35-16-10-9-15-32(33)35)36-23-27-18-20-39(36,24-26(27)4-2)25-34-30-13-7-5-11-28(30)22-29-12-6-8-14-31(29)34;/h3-17,19,22,26-27,36-37H,1-2,18,20-21,23-25H2;1H/q+1;/p-1/t26-,27-,36-,37+,39?;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QOWNPAUSLGATNL-JNKXQCINSA-M
Általános leírás
O-Allyl-N-(9-anthracenylmethyl)cinchonidinium bromide is a cinchona-based chiral phase-transfer catalyst (PTC) that can be used in asymmetric synthesis. It can be prepared from N-(9-anthracenylmethyl)cinchonindinium chloride.
Alkalmazás
O-Allyl-N-(9-anthracenylmethyl)cinchonidinium bromide can catalyze the asymmetric alkylation of tert-butyl glycinate-benzophenone Schiff base with different arylmethyl bromides in a micellar medium.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Asymmetric Alkylation of tert-Butyl Glycinate Schiff Base with Chiral Quaternary Ammonium Salt under Micellar Conditions.
Okino T and Takemoto Y.
Organic Letters, 3(10), 1515-1517 (2001)
Preparation of O-Allyl-N-(9-Anthracenylmethyl) cinchonidinium Bromide as a Phase Transfer Catalyst for the Enantioselective Alkylation of Glycine Benzophenone Imine tert-Butyl Ester:(4S)-2-(Benzhydrylidenamino) pentanedioic Acid, 1-tert-Butyl Ester-5-Methyl Ester.
Corey EJ and Noe MC.
Organic Syntheses, 38-45 (2003)
Cinchona-based phase-transfer catalysts for asymmetric synthesis.
Jew SS and Park HG.
Chemical Communications (Cambridge, England), 46, 7090-7103 (2009)
Cikkek
Maruoka catalysts enable enantioselective preparation of α-amino acids from glycine derivatives via asymmetric phase transfer catalysis.
Asymmetric phase-transfer catalysis (PTC) has been recognized as a “green” alternative to many homogeneous synthetic organic transformations, and has found widespread application. Synthetically modified cinchona alkaloids are typical chiral organocatalysts used in asymmetric PTC.
Az aszimmetrikus fázistranszfer-katalízis zöld szintetikus alternatívákat kínál királis organokatalizátorok felhasználásával.