Fontos dokumentumok
C80407
Cinchonidine
96%
Szinonimák:
(−)-Cinchonidine
Teszt
96%
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]23/D −109.2°, c = 1.5 in ethanol
mp
204-206 °C (lit.)
SMILES string
O[C@@H]([C@@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18-,19+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMPWYEUPVWOPIM-KODHJQJWSA-N
Géninformáció
human ... CYP2D6(1565)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)