Merck
374482
Sigma-Aldrich
N-Benzylquininium chloride
95%
Szinonimák:
QUIBEC
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H31ClN2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
451.00
Beilstein:
5702637
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
optikai aktivitás
[α]20/D −235°, c = 1.5 in H2O
mp
200-205 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
phenyl
SMILES string
[Cl-].COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CC[N@+]3(C[C@@H]4C=C)Cc5ccccc5)c2c1
InChI
1S/C27H31N2O2.ClH/c1-3-20-18-29(17-19-7-5-4-6-8-19)14-12-21(20)15-26(29)27(30)23-11-13-28-25-10-9-22(31-2)16-24(23)25;/h3-11,13,16,20-21,26-27,30H,1,12,14-15,17-18H2,2H3;1H/q+1;/p-1/t20-,21-,26-,27+,29+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JYDIJFKNXHPWBJ-GOGFHWEMSA-M
Általános leírás
N-Benzylquininium chloride (or Quibec) belongs to the class of cinchona family of alkaloids. It is used as a catalyst in the presence of hydroxide bases in various phase transfer reactions, epoxidations, alkylations, and Michael reactions.
Alkalmazás
N-Benzylquininium chloride can be used as a phase transfer catalyst:
  • In the sulfenylation of various β-keto sulfoxides.
  • To synthesize N-carbamoyl-protected β-nitroamines from α-amido sulfones by asymmetric aza-Henry reaction.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sulfenylation of β-keto sulfoxides. III. Diastereoselectivity induced by a chiral phase transfer catalyst
Wladislaw B, et al.
Tetrahedron, 55(41), 12023-12030 (1999)
Phase-Transfer-Catalyzed Asymmetric Aza-Henry Reaction Using N-Carbamoyl Imines Generated In Situ from ?-Amido Sulfones
Fini F, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(48), 7975-7978 (2005)
N-Benzylquininium Chloride
Bos Mary E, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 1-7 (2001)