Merck
637769
Sigma-Aldrich
4-Iodobiphenyl
97%
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5C6H4I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
280.10
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
110-114 °C
funkcionális csoport
iodo
phenyl
SMILES string
Ic1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9I/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NXYICUMSYKIABQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
J E Sinsheimer et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 70(5), 546-549 (1981-05-01)
[125I]-4-Iodobiphenyl has been used as a model compound to investigate the in vivo metabolism of iodinated aromatic compounds in the rat. Material balance studies showed that 57.6% of the injected dose was excreted via feces and 41.2% via urine. Distribution
A Parkinson et al.
Biochemical pharmacology, 31(10), 1849-1856 (1982-05-15)
The in vitro metabolism of biphenyl, 4-fluoro-, 4-chloro-, 4-bromo- and 4-iodobiphenyl by cytochrome P-450-dependent monooxygenases was investigated using hepatic microsomes from immature male rats pretreated with phenobarbitone or 3-methylcholanthrene. The major route of metabolism of biphenyl and the 4-halobiphenyls was