Fontos dokumentumok
363340
N-Acetylcysteamine
95%
Szinonimák:
N-(2-Mercaptoethyl)acetamide
Teszt
95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.511 (lit.)
bp
138-140 °C/7 mmHg (lit.)
mp
6-7 °C (lit.)
sűrűség
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amide
thiol
SMILES string
CC(=O)NCCS
InChI
1S/C4H9NOS/c1-4(6)5-2-3-7/h7H,2-3H2,1H3,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXFZADXWLMXITO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- N
- -acetylcysteamine (SNAC) thioesters by reacting with various acid derivatives in the presence of 1,1′-carbonyldiimidazole (CDI).
- Thieno[2,3-c]pyrrole derivatives via three-component reaction of 2-acetyl-3-thiophenecarboxaldehyde and various amines.
- Carbapenems, a class of beta-lactam antibiotic agents.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?