Fontos dokumentumok
43162
2-(Diphenylphosphino)ethylamine
≥95.0% (GC)
Szinonimák:
(2-Aminoethyl)diphenylphosphine, 1-Amino-2-(diphenylphosphino)ethane
Teszt
≥95.0% (GC)
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
NCCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16NP/c15-11-12-16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12,15H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RXEPBCWNHKZECN-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?