Fontos dokumentumok
8.22267
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylpyridine
for synthesis
Szinonimák:
2,4,6-Trimethylpyridine, sym.-Collidine
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3C5H2N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
121.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
203-613-3
NACRES:
NA.22
gőznyomás
4 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
hatékonyság
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
170-172 °C/1013 hPa
mp
-43 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 55 °C
oldhatóság
35 g/L
sűrűség
0.914 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
n1c(cc(cc1C)C)C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-7(2)9-8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.913 - 0.915
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameSkull and crossbones
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
131.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
55 °C - closed cup