Fontos dokumentumok
P2125
D-Pantethine
analytical standard
Szinonimák:
Bis(N-pantothenylamidoethyl) disulfide, LBF factor, Pantethein oxidized form
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
grade
analytical standard
Teszt
≥90%
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szín
white
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
veterinary
vitamins, nutraceuticals, and natural products
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)NCCSSCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/C22H42N4O8S2/c1-21(2,13-27)17(31)19(33)25-7-5-15(29)23-9-11-35-36-12-10-24-16(30)6-8-26-20(34)18(32)22(3,4)14-28/h17-18,27-28,31-32H,5-14H2,1-4H3,(H,23,29)(H,24,30)(H,25,33)(H,26,34)/t17-,18-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DJWYOLJPSHDSAL-ROUUACIJSA-N
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)