Fontos dokumentumok
283061
1,3-Dioxane
97%
Szinonimák:
Formaldehyde trimethylene acetal
Teszt
97%
form
liquid
szennyeződések
<3% 1,3,5-trioxane
törésmutató
n20/D 1.418 (lit.)
bp
105-106 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
sűrűség
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
C1COCOC1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-5-4-6-3-1/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VDFVNEFVBPFDSB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
41.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?