Merck
T81108
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trioxane
≥99%
Szinonimák:
Metaformaldehyde, Trioxymethylene, sym.-Trioxane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H6O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
90.08
Beilstein:
102769
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99%
öngyulladási hőmérséklet
777 °F
robbanási határérték
29 %
mp
59-62 °C (lit.)
SMILES string
C1OCOCO1
InChI
1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
1,3,5-Trioxane is widely used as a source of anhydrous formaldehyde.
It can be used to synthesize:
  • Polyoxymethylene and hyperbranched polyesters.
  • Calixarenes such as calix[4]resorcinarene, calix[6]resorcinarene and para-tert-butylcalix[8] and [9]arene.
  • Various natural products including (−)-motuporin, (+)-sundiversifolide, (+)-lyconadin A and (−)-lyconadin B.
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
113.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
45 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The Lyconadins: enantioselective total syntheses of (+)-lyconadin A and (−)-lyconadin B.
Beshore DC and Smith AB.
Journal of the American Chemical Society, 130(41), 13778-13789 (2008)
Single step synthesis of peripherally ?clickable? hyperbranched polyethers.
Saha A and Ramakrishnan S.
Macromolecules, 42(14), 4956-4959 (2009)
Hexahydro?1, 3, 5?tripropionyl?s?triazine.
Teeters WO and Gradsten MA.
Organic Syntheses, 51-51 (2003)
Enantioselective synthesis of the protein phosphatase inhibitor (−)-motuporin.
Hu T and Panek JS.
Journal of the American Chemical Society, 124(38), 11368-11378 (2002)
Generation of orthorhombic polyoxymethylene in a cationic polymerization system of trioxane.
Iguchi M.
Polymer, 24(7), 915-920 (1983)