Fontos dokumentumok
198005
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide
97%
Szinonimák:
Mukaiyama reagent
Teszt
97%
mp
200 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
[I-].C[n+]1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H7ClN.HI/c1-8-5-3-2-4-6(8)7;/h2-5H,1H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ABFPKTQEQNICFT-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- A dehydrating agent for the conversion of various aldoximes to nitriles, and alcohols into alkyl thiocyanates.
- A cross-linking agent to fabricate biodegradable cross-linked hyaluronic acid film and gelatin membranes for biomedical applications.
- A condensing agent to synthesize various β-lactams from β-amino acids.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)