Fontos dokumentumok
333662
1H-1,2,3-Triazole
97%
Szinonimák:
2,3-Diazapyrrole, 2H-1,2,3-Triazole, Osotriazole, Pyrrodiazole, Triazacyclopentadiene
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.498 (lit.)
bp
203 °C/752 mmHg (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
sűrűség
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1c[nH]nn1
InChI
1S/C2H3N3/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,(H,3,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWENRTYMTSOGBR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Crystalline framework materials: Research on triazole carboxylic acid ligand has demonstrated its application in smart crystalline framework materials, notably for fluorescence sensing and catalytic reduction of p-nitrophenol, illustrating its utility in chemical sensing and environmental applications (Lv et al., 2023).
- PXR receptor modulation: 1H-1,2,3-Triazole-4-carboxamides have been optimized as potent and selective inverse agonists and antagonists of the PXR receptor, providing insights into the design of receptor-specific drugs (Li et al., 2022).
- Large-scale synthesis: The large-scale synthesis of a Notum inhibitor employing a modified Sakai reaction illustrates the importance of 1H-1,2,3-triazole in the production of biochemical reagents, which can be essential in medical research and drug development (Atkinson et al., 2022).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
224.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
107 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?