Fontos dokumentumok
B11400
Benzotriazole
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
1,2,3-Benzotriazole, 1H-Benzotriazole
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.04 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
powder
mp
97-99 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2[nH]nnc2c1
InChI
1S/C6H5N3/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H,(H,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- β-Aminocarbonyl compounds via Mannich reaction of secondary amines and aldehydes in the presence of p-toluenesulfonic acid as a catalyst.
- Acylbenzotriazoles via thionyl chloride catalyzed reaction with nitrobenzoic acids.
- 1-(2-Pyridyl)benzotriazole by reacting with 2-bromopyridine in the presence of toluene as a solvent.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
338.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
170 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?