Merck
T88404
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trithiane
97%
Szinonimák:
sym.-Trithiane, Thioformaldehyde trimer
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H6S3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.27
Beilstein:
79834
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
215-220 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
C1SCSCS1
InChI
1S/C3H6S3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LORRLQMLLQLPSJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)