Merck
360120
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsilyl)amine
98%
Szinonimák:
Nitrilotris(trimethylsilane)
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)3Si]3N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
233.57
Beilstein:
1851880
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
bp
72 °C/10 mmHg (lit.)
mp
67-69 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27NSi3/c1-11(2,3)10(12(4,5)6)13(7,8)9/h1-9H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PEGHITPVRNZWSI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)