Merck
127256
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyltrimethylsilylamine
97%
Szinonimák:
(Diethylamino)trimethylsilane, N-(Trimethylsilyl)diethylamine, TMSDEA
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)2NSi(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
145.32
Beilstein:
635718
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.411 (lit.)
bp
125-126 °C (lit.)
sűrűség
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCN(CC)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H19NSi/c1-6-8(7-2)9(3,4)5/h6-7H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JOOMLFKONHCLCJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
N,N-Diethyltrimethylsilylamine is a silylating agent used to derivatize polar organic compounds.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
48.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Said Kinani et al.
Journal of chromatography. A, 1190(1-2), 307-315 (2008-04-09)
This study compares different silylation procedures of zearalenone and its metabolites: alpha-zearalenol, beta-zearalenol, zearalanone, alpha-zearalanol and beta-zearalanol for gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) analysis. Four silylating agents among the most frequently used to derivatize polar organic compounds were tested: N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (BSTFA)
Sujatha Chilakala et al.
Analytical biochemistry, 566, 62-66 (2018-11-13)
A method is proposed in this paper for the determination of oxygen-18 labeled phosphate so that positional isotope experiments using sensitive and rapid liquid chromatography-QTOF-mass spectrometry (LC-QTOF-MS) experiments can be carried out. The positional isotope exchange technique is a useful