Fontos dokumentumok
178837
3-(Trimethylsilyl)-1-propanesulfonic acid sodium salt
97%
Szinonimák:
2,2-Dimethyl-2-silapentane-5-sulfonate sodium salt, DSS sodium salt, Sodium 3-(trimethylsilyl)-1-propanesulfonate
Teszt
97%
Forma
solid
mp
~165 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
sulfonic acid
SMILES string
[Na+].C[Si](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H16O3SSi.Na/c1-11(2,3)6-4-5-10(7,8)9;/h4-6H2,1-3H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HWEXKRHYVOGVDA-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)