Merck
418714
Sigma-Aldrich
Triphenyl borate
≥97%
Szinonimák:
NSC 806, Triphenoxyborane, Triphenyl ester boric acid
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5O)3B
CAS-szám:
Molekulatömeg:
290.12
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97%
form
solid
mp
98-101 °C (lit.)
SMILES string
O(B(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15BO3/c1-4-10-16(11-5-1)20-19(21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MDCWDBMBZLORER-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Catalyst involved in:
  • Multicomponent aziridination of aldehydes
  • Hetero-Diels-Alder reactions and Mukaiyama aldol condensation
  • Cross-metathesis of alkenes with 3-nitropropene
  • Asymmetric Claisen rearrangement of unactivated allyl vinyl ethers
  • Ethoxylation
  • Asymmetric aziridination of imines
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)