Fontos dokumentumok
443999
Trimethyl borate
purified by redistillation, ≥99.5%
Szinonimák:
Boric acid trimethyl ester, Methyl borate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.59 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
≥99.5%
Forma
liquid
tisztítva
redistillation
törésmutató
n20/D 1.346 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
sűrűség
0.932 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
COB(OC)OC
InChI
1S/C3H9BO3/c1-5-4(6-2)7-3/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- A reagent in the preparation of various trialkylamine−boranes from corresponding trialkylamines using lithium hydride/aluminum chloride catalyst.
- A source of boron in the synthesis of boron nitride (BN) nanotubes by thermal-heating chemical vapor deposition (TH-CVD) method.
- An electrolytic additive for electrochemical applications.
- A reagent along with lithium di-tert-butyl(2,2,6,6-tetramethylpiperidino)zincate (TMP-zincate) for the synthesis of 1-tert-butyl-3,4-dihydroisoquinoline from isoquinoline via ortho metalation reaction.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
12.2 °F - (own results)
Lobbanási pont (C)
-11 °C - (own results)
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?