Merck
90795
Sigma-Aldrich
Tributyl borate
≥99.0% (T)
Szinonimák:
Boric acid tributylester, Tributoxyborane
About This Item
Lineáris képlet:
[CH3(CH2)3O]3B
CAS-szám:
Molekulatömeg:
230.15
Beilstein:
1703865
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
7.95 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.409 (lit.)
n20/D 1.409
bp
114-115 °C/12 mmHg (lit.)
230-235 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
sűrűség
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOB(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27BO3/c1-4-7-10-14-13(15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LGQXXHMEBUOXRP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tributyl borate is an organoboron compound, that is often used as a reagent in organic synthesis for the preparation of various boronic acid derivatives, which are widely used in Suzuki coupling reactions in the synthesis of biaryls and other organic molecules. It is also used as a catalyst in a range of organic reactions, including the transesterification of esters and Biginelli reactions.
Alkalmazás
Tributyl borate can be used as:    
  • A catalyst in the synthesis of dihydropyrimidinone derivatives via the Biginelli reaction.   
  • A boron oxide source to prepare carbon nanotube-B2O3 nanocomposite by solvothermal method.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
70 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)