Fontos dokumentumok
270954
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) phosphite
99%
Szinonimák:
Tris(2,2,2-trifluoroethoxy)phosphine
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.324 (lit.)
bp
130-131 °C/743 mmHg (lit.)
sűrűség
1.487 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)COP(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C6H6F9O3P/c7-4(8,9)1-16-19(17-2-5(10,11)12)18-3-6(13,14)15/h1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CBIQXUBDNNXYJM-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?