Merck
358819
Sigma-Aldrich
Dimethyl trimethylsilyl phosphite
95%
Szinonimák:
Trimethylsilyl dimethyl phosphite
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3SiOP(OCH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
182.23
Beilstein:
1849308
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.410 (lit.)
bp
36-37 °C/11 mmHg (lit.)
sűrűség
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COP(OC)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H15O3PSi/c1-6-9(7-2)8-10(3,4)5/h1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HWMXPTIFAGBDIK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Dimethyl trimethylsilyl phosphite may be used in the preparation of:
  • protected phosphoamino acid, Fmoc-Abu(PO3Me2)-OH, used in Fmoc/solid-phase peptide synthesis
  • phosphoenolpyruvate (PEP) via trimethylsilylation, bromination and Perkow reaction
  • sialyl phosphonate
  • sulfonamide phosphonates
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
89.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Amberlyst-15-Catalyzed Facile Synthesis of a-Amino Phosphonates.
Sudhakar D, et al.
Synthetic Communications, 41(7), 976-980 (2011)
J W Perich
International journal of peptide and protein research, 44(3), 288-294 (1994-09-01)
The synthesis of the two 4-phosphono-2-aminobutanoyl-containing peptides, Leu-Arg-Arg-Val-Abu(P)-Leu-Gly-OH.CF3CO2H and Ile-Val-Pro-Asn-Abu(P)-Val-Glu-Glu-OH.CF3CO2H was accomplished by the use of Fmoc-Abu(PO3Me2)-OH in Fmoc/solid-phase peptide synthesis. The protected phosphoamino acid, Fmoc-Abu(PO3Me2)-OH, was prepared from Boc-Asp-OtBu in seven steps, the formation of the C-P linkage being
Silyl phosphites. Part 20. A facile synthesis of phosphoenolpyruvate and its analogue utilizing in situ generated trimethylsilyl bromide.
Sekine M, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2509-2513 (1982)
Synthesis of novel CMP-NeuNAc analogues having a glycosyl phosphonate structure.
Imamura M and Hashimoto H.
Tetrahedron Letters, 37(9), 1451-1454 (1996)