Merck
487201
Sigma-Aldrich
1,2-Propane(diol-d2)
98 atom % D
Szinonimák:
Propylene glycol-(OD)2
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(OD)CH2OD
CAS-szám:
Molekulatömeg:
78.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
sűrűség
1.063 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[2H]OCC(C)O[2H]
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i4D,5D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DNIAPMSPPWPWGF-KFRNQKGQSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
217.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
103.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)