Merck
604011
Sigma-Aldrich
Glycolic acid-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
Szinonimák:
Hydroxyacetic acid-13C2
About This Item
Lineáris képlet:
HO13CH213CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
78.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51113400
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
97% (CP)
form
solid
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
O[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)/i1+1,2+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEMRFAOFKBGASW-ZDOIIHCHSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)