Fontos dokumentumok
402974
Lithium hydroxide monohydrate
ACS reagent, ≥98.0%
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥98.0%
Forma
powder, crystals or granules
szennyeződések
≤0.01% insolubles
≤2.0% Li2CO3
pH
12 (0.4 g/L)
oldhatóság
water: soluble 216 g/L at 20 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Fe: ≤0.002%
heavy metals: ≤20 ppm (by ICP-OES)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Li+].O.[OH-]
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
It may be used in the synthesis of the following:
- Lithium titanate (Li4Ti5O12) heterogeneous nanostructures.
- Tin oxide-carbon (SnO2/C) nanocomposites.
- Zinc oxide (ZnO) nanowire arrays.
- Lithium diborate gel films.
- Porous layered lithium cobalt oxide (LiCoO2) films.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.