Fontos dokumentumok
339164
Bis(cyclopentadienyl)cobalt(II)
Szinonimák:
Cobaltocene
About This Item
Javasolt termékek
form
powder or crystals
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: cobalt
mp
176-180 °C (dec.) (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Co].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Co/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXFGMRZPRDJDEK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a dopant to prepare encapsulated carbon nanotubes with high thermoelectric conversion efficiency.
- As a CVD precursor to fabricate cobalt oxide thin films for various applications.
- As a redox-active anode species in Li-based redox flow batteries to achieve higher energy densities and energy efficiencies.
- As a catalyst for controlled/“living” radical polymerization of methylmethacrylate.
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Atomic layer deposition meets various needs including semiconductor device miniaturization and nanoparticle coating.
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.