Fontos dokumentumok
545856
Lithium hydroxide
powder, reagent grade, ≥98%
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
powder
mp
470 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: soluble 71 g/L at 20 °C
SMILES string
[Li+].[OH-]
InChI
1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- Synthesis of lithium-doped zinc oxide (ZnO) thin films.
- Preparation of lithium glyceroxide/hydroxide catalysts by reacting with glycerol.
- As a catalyst to generate unsaturated ketones via Michael addition of β-dicarbonyl compounds.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)