Fontos dokumentumok
1.08917
Supelco
Zirconium(IV) oxide chloride octahydrate
for analysis EMSURE®
Szinonimák:
Zirconium(IV) oxide chloride octahydrate, Zirconyl chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Cl2OZr · 8H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
322.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-717-9
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥97.0% (gravimetric)
Forma:
solid
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥97.0% (gravimetric)
Forma
solid
hatékonyság
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
sűrűség
1.91 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
800 kg/m3
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.015%
kation nyomok
Fe: ≤0.001%
Ti: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Zr]=O.Cl.Cl.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.8H2O.O.Zr/h2*1H;8*1H2;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FUBACIUATZGHAC-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (gravimetrically): ≥ 97.0 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.015 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Ti (Titanium): ≤ 0.005 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1