Fontos dokumentumok
27096
Chromium(III) chloride hexahydrate
purum p.a., ≥98.0% (RT)
Szinonimák:
Chromium trichloride hexahydrate, Hexaaquachromium(III) chloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
purum p.a.
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (RT)
form
solid
reakcióalkalmasság
core: chromium
reagent type: catalyst
sűrűség
1.76 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤300 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤300 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
- As a source of chromium(II), which is in turn used as a catalyst in iodovinylation of aldehydes (Takai reaction).
- In the synthesis of chromium(III) complexes of tetradentate Schiff bases.
- In the preparation of Cr(III)-fatty acid complexes which can further be used as a catalyst for the synthesis of 1-monoacyIgIyceroIs.
- In combination with choline chloride as a deep eutectic solvent, which can be utilized as a catalyst for the esterification of formic and acetic acid with alcohols.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?