Fontos dokumentumok
239259
Chromium(III) nitrate nonahydrate
99%
Teszt
99%
Forma
crystals or chunks
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: chromium
pH
2-3 (20 °C, 50 g/L)
mp
60 °C (lit.)
SMILES string
[Cr+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cr.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GVHCUJZTWMCYJM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Synthesis of nanosized chromium (Cr2O3) oxide by thermal decomposition method.
- Preparation of chromium (III) based Ziegler-Natta catalysts for the polymerization of ethylene.
- Synthesis of highly porous coordination polymer MIL-101.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?