Fontos dokumentumok
288152
Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
98%
Szinonimák:
Platinum(IV) sodium chloride, Sodium platinic chloride
Teszt
98%
Forma
crystalline
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2Na.6H2O.Pt/h6*1H;;;6*1H2;/q;;;;;;2*+1;;;;;;;+4/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZBFQOIBWJITQRI-UHFFFAOYSA-H
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?