Merck
83750
Sigma-Aldrich
Rhodium(III) nitrate hydrate
~36% rhodium (Rh) basis
Szinonimák:
Rhodium trinitrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
N3O9Rh · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
288.92 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
form
powder
koncentráció
~36% Rh
SMILES string
O.[Rh+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.H2O.Rh/c3*2-1(3)4;;/h;;;1H2;/q3*-1;;+3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QKLCKVVKVHCMIC-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Rhodium(III) nitrate hydrate is a crystallinecompound widely used in the field of catalysis, electro-plating, and glassindustry
Alkalmazás
Rhodium(III) nitrate hydrate can be used as a precursor:
  • To synthesize Rh-doped catalysts for various chemical transformations.
  • With iron(III) nitrate nonahydrate to synthesis Fe–Rh/TiO2 catalysts for hydrogenation reaction.
  • For Ethene Hydroformylation, a bimetallic Rh/Co catalyst is synthesized by combining Rhodium(III) nitrate hydrate with Co(NO3)2 .6H2O.
  • For the simultaneous electrodeposition of Cu and Rh from an aqueous nitrate solution.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramok
Flame over circleCorrosion
Veszélyességi osztályok
Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Insights into the Bimetallic Effects of a RhCo Catalyst for Ethene Hydroformylation: Experimental and DFT Investigations
Ning Huang, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 59, Ning Huang-Ning Huang (2020)
The role of rhodium in the mechanism of the water-gas shift over zirconia supported iron oxide
Hakeem AA, et al.
J. Catal., 313, 34-45 (2014)
The effect of Fe?Rh alloying on CO hydrogenation to C2+ oxygenates
Robert M. Palomino, et al.
Chinese Journal of Catalysis, 329, 87-94 (2015)
A study of Cu-Rh electrodeposition
Dimitra Anastasiadou, et al.
ChemElectroChem, 10, e202200842-e202200842 (2023)
Effect of rhodium on the water-gas shift performance of Fe2O3/ZrO2 and CeO2/ZrO2: Influence of rhodium precursor.
Hakeem AA,et al.
Catalysis Today, 242, 168-177 (2015)