Merck
339288
Sigma-Aldrich
Manganese(II) fluoride
98%
Szinonimák:
Manganese bifluoride, Manganese difluoride, Manganous fluoride
About This Item
Lineáris képlet:
MnF2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
92.93
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
form
powder
mp
856 °C (lit.)
sűrűség
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[Mn]F
InChI
1S/2FH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CTNMMTCXUUFYAP-UHFFFAOYSA-L
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)