Fontos dokumentumok
328146
Manganese(II) chloride
beads, 98%
Szinonimák:
Manganese dichloride, Sacchite
Teszt
98%
form
beads
reakcióalkalmasság
core: manganese
reagent type: catalyst
mp
652 °C (lit.)
sűrűség
2.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Brain
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?