Fontos dokumentumok
449903
Lithium fluoride
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Fluorolithium
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
powder and chunks
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
1673 °C/1 atm (lit.)
mp
845 °C (lit.)
oldhatóság
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
sűrűség
2.64 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Li+].[F-]
InChI
1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- As an additive to fabricate SiO@C/graphite composite anode materials for Li-ion batteries. LiF stabilizes solid electrolyte interphase (SEI) and enhances initial coulombic efficiency.
- As a critical component in SEI for stabilizing the SEI layer and improving the cycling efficiency of Li metal batteries.
- To fabricate electron contacts for high-efficiency n-type crystalline silicon solar cells.
- To prepare solid-state light sources for radiation imaging detectors.
- To synthesize highly crystalline MXene for asymmetric supercapacitor applications. And also, lightweight, flexible, and hydrophobic MXene foam with reasonable strength, high electrical conductivity, and an outstanding EMI-shielding performance.
- As an electron-injection layer to fabricate ITO/PEDOT:PSS/perovskite/B3PYMPM/ LiF/Al OLED device with a quantum efficiency of 20%.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.