Merck
339296
Sigma-Aldrich
Manganese(III) fluoride
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Manganese trifluoride, Manganic fluoride
About This Item
Lineáris képlet:
MnF3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
111.93
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
szennyeződések
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
sűrűség
3.54 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
F[Mn](F)F
InChI
1S/3FH.Mn/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRVINXWCFNHIQZ-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
Starting material for solid state preparation of Na3MnF6 for further high pressure structural determination studies.
Piktogramok
Flame over circleSkull and crossbones
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Carlson, S. et al.
Inorganic Chemistry, 37, 1486-1486 (1998)
Cikkek
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.