Merck
771619
Sigma-Aldrich
Manganese(II) fluoride
≥99.95% trace metals basis
Szinonimák:
Manganese bifluoride, Manganese difluoride, Manganous fluoride
About This Item
Lineáris képlet:
MnF2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
92.93
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
≥99.95% trace metals basis
grade:
anhydrous
Forma:
powder
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
≥99.95% trace metals basis
Forma
powder
szennyeződések
≤500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
856 °C (lit.)
sűrűség
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
F[Mn]F
InChI
1S/2FH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CTNMMTCXUUFYAP-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Anhydrous Manganese(II) Fluoride is an interesting antiferromagnetic material as well as a precursor for lithium ion battery materials.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
S P Bayrakci et al.
Science (New York, N.Y.), 312(5782), 1926-1929 (2006-07-01)
We used a neutron spin-echo method with microelectron-volt resolution to determine the lifetimes of spin waves in the prototypical antiferromagnet MnF2 over the entire Brillouin zone. A theory based on the interaction of spin waves (magnons) with longitudinal spin fluctuations
Gocheva; I.;
Journal of Power Sources, 187(1), 247-252 (2009)
Cikkek
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.